Läs mer
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Beskrivning
Dessa omärkta primers kan användas med TaqMan™ prober i alla realtids-PCR-applikationer. Välj mellan torr och in-solution formaterad leverans. Alla primers är avsaltade.
Dessa omärkta primers kan användas med TaqMan™ sonder i alla realtids-PCR-applikationer. Välj mellan torr och lösningsformaterad leverans. Alla primers är avsaltade.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Produkttyp | Sekvenseringsprimer |
| Innehåll och lagring | 1 rör innehållande en omärkt primer i lösning eller torkad. Förvara vid -15 °C till -25 °C |
| Reningsmetod | Avsaltad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Primer | Omärkt |
| Kvantitet | 130 000 pmol |
| Produktlinje | Applied Biosystems |
| För användning med (applikation) | Realtids PCR-applikationer |
| Form | Flytande eller nedtorkad |