Läs mer
Applied Biosystems™ Sequence Detection System v2.4 Enterprise Edition
Produktkod. 15830363 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mjukvara
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830363 1 mjukvara Varje
1 options
Produktkod. 15830363 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4350490
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Sequence Detection System (SDS) programvara v2.
Funktioner hos SDS-programvaran:
  • Assisterad T m ringer
  • Möjlighet att skapa och spara analysmallar per detektor för användning med andra plattor
  • Autoanalys av plattor som innehåller analysinställningar
  • Förbättringar i förstärkningsplottvisningar, inklusive möjligheten att visa plotter efter prov och mål, samt en växling för linjär/loggvisning
  • Möjlighet att komma åt plattans verktygsapplikation från huvudmenyn
  • Möjlighet att exportera resultaten eller data för upp till 50 plattor samtidigt, samt ett urval av resultatkolumner att exportera, med hjälp av batchexportverktyget
  • Möjlighet att ställa in standardkurvspädningar för AQ-experiment med en guide
  • Möjlighet att byta körda dokument från AQ- till RQ-format och vice versa
Standard- och Enterprise Editions
Standardversionen av SDS-programvaran för 7900HT Fast Real-Time PCR System använder två automatiseringsprogramvaruverktyg Plate Utility —och Automation Controller för att —helt automatisera applikationer med hög genomströmning för genuttryck och SNP-genotypning, vilket kräver minimalt med användarintervention.
Enterprise Edition av SDS Software är en applikation med hög genomströmning för lagring, organisation och analys av stora mängder genuttryck och genotypningsdata på 7900HT Fast Real-Time PCR System
  • Uppgradera till Oracle Database 11 g
  • Processbaserade kvalitetsflaggor för ökad kvalitetskontroll, problemmeddelanden, filtrering och felsökning
  • Förbättrade gransknings- och datagruppsverktyg
  • Wizard-baserat plåtdokument skapande
  • Stöd för plus/minus-analyser
  • Omkonstruerad SDS Automation Controller
  • Möjlighet att spara plattor som skapats med hjälp av mallsatsverktyget direkt till databasen
Enterprise-databasen tillåter användare att bearbeta upp till 5 000 x 384-brunnars plattor (totalt 384 markörer), vilket motsvarar 1,92 miljoner genotyper. Med hjälp av Relative Quantitation (RQ) Manager kan kunder också behandla 200 x 384-brunnars plattor (96 detektorer med fyrdubbla datapunkter per multiplexerad endogen kontroll) vilket motsvarar 153 600 datapunkter.
Stöder 21 CFR Part 11-krav
SDS Software Enterprise Edition är den enda utgåvan av SDS Software som hjälper till att stödja 21 CFR Part 11-krav, tillhandahåller säkerhet, revisionsfunktioner, elektroniska signaturer och elektronisk journalföring. Dessa funktioner eliminerar traditionella pappersregister och minskar sårbarheten för signaturbedrägerier och rapporteringsfel, vilket ökar hastigheten för informationsutbyte och datasökning. Resultaten är minskade lagringskostnader, bättre dataintegration och överlägsen produktkvalitet.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur, människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Programvarutyp Realtids PCR-dataanalys
Innehåll och lagring 1 Software Kit
Formatera 384-brunnsplatta
För användning med (utrustning) Applied Biosystems 7900HT Fast Real Time PCR-system
Produkttyp Programvara för sekvensdetektionssystem (SDS).
Kvantitet 1 mjukvara
Programvarukategori Programvara