Läs mer
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 384-brunnar
Produktkod. 10239674 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 384-brunnars plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10239674 2 x 384-brunnars plattor Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10239674 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4323977
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lättanvända, förladdade, optiska reaktionsplattor med 96 brunnar gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt kalibrera blocket med 384 brunnar i 7900HT sekvensdetektionssystem.
Detta Applied Biosystems™ lättanvänd kit fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden för FAM™ , JOE™ , NED™,ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , TET™ , och VIC™ färgämnen på 7900HT Sequence Detection System. Sequence Detection Systems Spectral 384-brunns kalibreringssats innehåller två optiska 384-brunnars reaktionsplattor: en förladdad och förseglad bakgrundsplatta och en förladdad och förseglad spektralkalibreringsplatta med åtta separata färgämnesstandarder. Spendera din tid på forskning - inte instrumentkalibrering Detta kits lättanvända, förladdade, 96-brunnars optiska reaktionsplattor gör det möjligt för användare att kalibrera 384-brunnars blocket i 7900HT sekvensdetektionssystem snabbt och enkelt. Sätt i reaktionsplattorna under systeminstallationen, och systemet samlar automatiskt in färgämnesstandardens spektralinformation. Systemets applikationsalgoritm använder sedan kalibreringsinformationen för att säkerställa korrekt dataanalys.
  • 96-brunnars eller 384-brunnars optiska reaktionsplattor förladdade med färgämnen (FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , TET™ , och VIC™ ) tillhandahålls för snabb och enkel kalibrering av ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem
  • Lätt att använda och ger exakt åtskillnad av fluorescenssignalen för enskilda färgämnen i reaktionsblandningen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Beställningsinfo
Sista utgångsdatum: 12 månader från leveransdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar en bakgrunds- och en spektralkalibreringsplatta med åtta färgämnesstandardplattor (FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , TET™ , och VIC™ ).
Förvaras vid -15 till 30 °C. Skydda från ljus.
Sista utgångsdatum: 12 månader från leveransdatum
Kalibrerat färgämne FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ TMR (Tetrametylrhodamin), VIC , SYBR™ Grön
För användning med (utrustning) AB 7900 HT 384-brunnssystem
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Beskrivning 384-brunnars tallrik
Kvantitet 2 x 384-brunnars plattor
Kalibreringstyp Spektralkalibrering