Läs mer
Sequencing Analysis Software v7.0, Initial License
Produktkod. 17759974 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 licens
Produktkod. Kvantitet
17759974 1 licens
1 options
Produktkod. 17759974 Leverantör ABI Applied Biosystems Leverantörsnummer A38876
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Denna programvara gör det möjligt för användare att basera, trimma, visa, redigera och skriva ut data från hela vår linje av kapillära DNA-sekvenseringsinstrument för dataanalys och kvalitetskontroll.
  • Få längre läslängder, mer högkvalitativa baser och ökad noggrannhet i 5'-änden
  • Få ökad noggrannhet i regioner med låga signal-brus-förhållanden eller med onormala signalartefakter som spikar eller färgklumpar
  • Bestäm kvaliteten på din data med hjälp av överlägsna mätvärden från basala kvalitetsvärden
  • Accelerera kvalitetskontrollen med hjälp av analysrapporter med analysstatistik
  • Filtrera bort sekvens av låg kvalitet avslutas automatiskt med sekvenstrimning
Längre läslängder med baspar av hög kvalitet
  • Vår avsevärt förbättrade basanropsalgoritm, KB basecaller, ger nu användare upp till 100 fler högkvalitativa baser än andra basanropsalgoritmer
  • Få längre läslängder med högkvalitativa baspar, blandad basecalling med kvalitetsvärde och exakt basecalling av vanligtvis svårsekvenserade korta PCR-fragment
Granska enkelt sekvenseringsresultat med kvalitetsvärden
  • Denna programvara gör det möjligt för användare att anpassa och färgkoda intervallet för kvalitetsvärdena för att representera baser av låg, medelhög och hög kvalitet
  • På det här sättet, när basanroparen identifierar varje bas och tilldelar den ett kvalitetsvärde, är allt du behöver göra att titta på färgkodningen för att enkelt granska, kassera eller acceptera den
  • Dessutom trimmar programvaran ändarna på baser av låg kvalitet, grånar dem i användargränssnittet för enkel identifiering och beräknar ett provpoäng, vilket är det genomsnittliga kvalitetsvärdet för alla baser i den otrimmade regionen
Minska tiden för datascreening
  • Eliminera manuell granskning av sekvenseringsdatabatcher
  • Med programvarans kvalitetskontrollrapporter (QC) kan du få läslängd och provpoäng (genomsnittlig QV av baser i det tydliga intervallet) för varje exempelfil, vilket gör det möjligt för användare att sortera data efter kvalitet
  • Och för att göra granskning av data ännu enklare är varje kvalitetskontrollrapport länkad tillbaka till dess källdata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Programvarutyp Sekvenseringsdataanalys
Innehåll och lagring Programvara/CD
Datainmatning CE-sekvensering (.ab1-filer)
Licens Första
Operativsystem Windows 10 Pro/IoT, Windows 7 Pro
Produkttyp Sequencing Analysis Software V7.0 Initial License
Kvantitet 1 licens
Programvarukategori Stöder filer från alla AB Genetiska analysatorer