Läs mer
VELP Scientifica SER 158-serien automatisk lösningsmedelsextraktor
Produktkod. 17587566 Handla allt Velp Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H)
17587566 546 x 546 x 570 mm
15783619 358 x 546 x 570 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17587566 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer S303A0380
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Helautomatisk och molnaktiverad heta lösningsmedelsextraktor, för säkerhet, snabb, exakt och pålitlig bestämning av extraherbart material.
FAST EXTRAKTION
Den automatiska extraktionsprocessen slutför helt obevakad analys enligt Randall-metoden som är fem gånger snabbare än traditionell Soxhlet. De snabba värmeplattorna i glaskeramik säkerställer snabb lösningsmedelskokning.
MINIMAL FÖRBRUKNING AV LÖSNINGSMEDEL
De patentsökta titankondensatorerna garanterar en oöverträffad återvinning av lösningsmedel på mer än 90 % som samlas upp i en kyld återvinningstank.
HÖG PRODUKTIVITET OCH MÅNGSIDIGHET
Den kraftfulla ControlPad kan styra upp till 4 SER 158-enheter (3 eller 6 positioner) oberoende vilket gör det möjligt att öka antalet enheter enligt genomströmningskrav.
MAXIMAL SÄKERHET
  • SolventXpress™ säkerställer noll exponering för lösningsmedel
  • SafeEnd™ förhindrar överhettning och förbränning av lösligt material
  • Avbrott i fjärranalys och omedelbara meddelanden via VELP Ermes
ENKEL ANVÄNDNING
SER 158-serien gör extraktion av heta lösningsmedel enkel och snabb:
  • Förinställt bibliotek med metoder och möjlighet att lägga till nya och markera föredragna metoder
  • Flerspråkigt stöd Balansanslutning för automatisk resultatberäkning
  • Barcorde-läsare för att minska risken för fel
SMART INSTRUMENT
SER 158 är designad för att arbeta obevakad 24/7 med Load and Go-teknik, vilket minimerar nödvändiga operatörsingripanden. Tack vare VELP Ermes-anslutning är det möjligt att övervaka analysen och meddelas, när som helst, var som helst.
Specifikationer
Typ Accelererad lösningsmedelsextraktor
Mått (D x B x H) 546 x 546 x 570 mm
Spänning 115/230 V