Läs mer
VELP Scientifica SER 158-serien automatisk lösningsmedelsextraktor
Produktkod. p-200106362 Handla allt Velp Produkter
Mått (D x B x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
Produktkod. 17587566
Brand: VELP Scientifica S303A0380
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Helautomatisk och molnaktiverad heta lösningsmedelsextraktor, för säkerhet, snabb, exakt och pålitlig bestämning av extraherbart material.
FAST EXTRAKTION
Den automatiska extraktionsprocessen slutför helt obevakad analys enligt Randall-metoden som är fem gånger snabbare än traditionell Soxhlet. De snabba värmeplattorna i glaskeramik säkerställer snabb lösningsmedelskokning.
MINIMAL FÖRBRUKNING AV LÖSNINGSMEDEL
De patentsökta titankondensatorerna garanterar en oöverträffad återvinning av lösningsmedel på mer än 90 % som samlas upp i en kyld återvinningstank.
HÖG PRODUKTIVITET OCH MÅNGSIDIGHET
Den kraftfulla ControlPad kan styra upp till 4 SER 158-enheter (3 eller 6 positioner) oberoende vilket gör det möjligt att öka antalet enheter enligt genomströmningskrav.
MAXIMAL SÄKERHET
  • SolventXpress™ säkerställer noll exponering för lösningsmedel
  • SafeEnd™ förhindrar överhettning och förbränning av lösligt material
  • Avbrott i fjärranalys och omedelbara meddelanden via VELP Ermes
ENKEL ANVÄNDNING
SER 158-serien gör extraktion av heta lösningsmedel enkel och snabb:
  • Förinställt bibliotek med metoder och möjlighet att lägga till nya och markera föredragna metoder
  • Flerspråkigt stöd Balansanslutning för automatisk resultatberäkning
  • Barcorde-läsare för att minska risken för fel
SMART INSTRUMENT
SER 158 är designad för att arbeta obevakad 24/7 med Load and Go-teknik, vilket minimerar nödvändiga operatörsingripanden. Tack vare VELP Ermes-anslutning är det möjligt att övervaka analysen och meddelas, när som helst, var som helst.
Specifikationer
Typ Accelererad lösningsmedelsextraktor
Mått (D x B x H) 546 x 546 x 570 mm
Spänning 115/230 V