Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Karboxylatmodifierade magnetiska pärlor, hydrofila
Produktkod. 11588712 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11588712 15 ml Varje
11834982 100 ml Varje
11844982 1 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11588712 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 24152105050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4347.57 SEK
    3741.22 SEK / Paket med 1
    Save 606.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att koppla oligo eller proteiner direkt till pärlor. Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet. Karboxylgrupperna på dessa magnetitpärlor med ett skal kan aktiveras med standard EDC/EDAC-kemi för att reagera med fria aminogrupper och bilda amidbindningar.
  • Hög bindningskapacitet
  • 1,0 μm diameter
  • Hög karboxylsyrahalt för bindning för bindning av DNA och proteiner
  • Hydrofil pärla baserad på tvärbindningskrav för inkapslingsskiktet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 % fasta ämnen (50 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) DNA-provprep, Proteinrening
Kvantitet 15 ml
Diameter (metrisk) 1μ m