Description
- Kolloidalt stabil och kommer att förbli i suspension under längre tidsperioder i frånvaro av ett magnetfält
- Hög bindningskapacitet
- 1,0 μm diameter
- Högt oligo-dT-innehåll för mRNA-bindning
Specifications
Specifications
| Koncentration | 1 % fast material (10 mg/ml) |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | mRNA-rening |
| Kvantitet | 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |