Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnetiska pärlor
Produktkod. p-6838064 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12305793 1 ml Varje
12628335 5 ml Varje
12638335 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12305793 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 38152103011150
Lämplig för att fånga eller isolera mRNA från en mängd olika källor. På grund av deras blomkålsliknande struktur, Sera-Mag pärlor har hög bindningskapacitet. Oligo dT magnetiska pärlor innehåller kovalent bunden oligo(dT)14.
  • Kolloidalt stabil och kommer att förbli i suspension under längre tidsperioder i frånvaro av ett magnetfält
  • Hög bindningskapacitet
  • 1,0 μm diameter
  • Högt oligo-dT-innehåll för mRNA-bindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 % fast material (10 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) mRNA-rening
Kvantitet 1 ml
Diameter (metrisk) 1μ m