Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Välja
Produktkod. 16407655 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
60 ml
450 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16407655 5 ml
16417655 60 ml
16427655 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16407655 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29343045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Levererar selektiv bindning av DNA-fragment för användning med nästa generations sekvensering (NGS ) och PCR-sanering.
Sera-Mag Välj PCR-rengöring och storleksvalsreagens kombinerar de exceptionella bindningsegenskaperna Sera-Mag Carboxyl Speedbeads med en optimerad bindningslösning i en färdig-att använda formulering. DNA-storleksintervallet som isoleras från processen kan skräddarsys för att passa ’användarens slutkrav genom att justera mängden reagens som blandas med en fast volym prov.
  • Använd ett enda reagens för PCR-sanering och storleksval
  • Kontrollera enkelt vilken storlek DNA som behålls eller elimineras genom att lägga till olika förhållanden av Sera-Mag Välj till ditt prov, aktivera NGS sanering av bibliotek och PCR-fragment, samt urval av bibliotek med dubbla storlekar
  • Använder samma protokoll som befintliga reagenser så att det kan integreras direkt i befintliga arbetsflöden med minimala störningar
  • Sera-Mag Select levererar snäv fördelning i storleksval för högutbyte av specifika fragmentstorlekar
  • Lämplig för manuell, hög genomströmning och automatiserade arbetsflöden
  • Sera-Mag Select ska förvaras i kylskåp mellan 2 C °till 8 °C - Får inte frysas - Förvaras upprätt och förvara flaskan väl försluten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Testad funktionellt i storleksval
Kvantitet 5 ml