Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Välja
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 ml
60 ml
450 ml
Beskrivning
Sera-Mag Välj PCR-rengöring och storleksvalsreagens kombinerar de exceptionella bindningsegenskaperna Sera-Mag Carboxyl Speedbeads med en optimerad bindningslösning i en färdig-att använda formulering. DNA-storleksintervallet som isoleras från processen kan skräddarsys för att passa ’användarens slutkrav genom att justera mängden reagens som blandas med en fast volym prov.
- Använd ett enda reagens för PCR-sanering och storleksval
- Kontrollera enkelt vilken storlek DNA som behålls eller elimineras genom att lägga till olika förhållanden av Sera-Mag Välj till ditt prov, aktivera NGS sanering av bibliotek och PCR-fragment, samt urval av bibliotek med dubbla storlekar
- Använder samma protokoll som befintliga reagenser så att det kan integreras direkt i befintliga arbetsflöden med minimala störningar
- Sera-Mag Select levererar snäv fördelning i storleksval för högutbyte av specifika fragmentstorlekar
- Lämplig för manuell, hög genomströmning och automatiserade arbetsflöden
- Sera-Mag Select ska förvaras i kylskåp mellan 2 C °till 8 °C - Får inte frysas - Förvaras upprätt och förvara flaskan väl försluten
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Testad funktionellt i storleksval |
| Kvantitet | 450 ml |