Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Aminblockerade partiklar
Produktkod. 11834962 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11834962
Brand: Cytiva 19152104010150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska oönskad proteinadsorption. Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Aminblockerade partiklar svarar dubbelt så snabbt och har ett icke-ytaktivt, icke-proteinblockerande reagens. De är det idealiska valet för molekylärbiologi, nukleinsyraisolering, forskning och kliniska diagnostiska immunanalyser.
Sera-Mag SpeedBeads Amin-blockerade partiklar kombinerar en snabb magnetisk svarstid och hög bindningskapacitet med en stor yta, hög känslighet, stabilitet, fysisk integritet och snabb reaktionskinetik.
  • Icke-ytaktivt, icke-proteinblockerande reagens ger mycket låg ospecifik bindning av proteiner från provmatrisen
  • Snabb reaktionskinetik ökar genomströmningen och precisionen, och möjliggör även snabbare rörelse genom viskösa lösningar
  • Unik blomkålsliknande yta ger ökad yta för bindningsreaktioner jämfört med släta ytpartiklar
  • Enhetlig, nominell diameter μpå 1 m ger utmärkt reproducerbarhet från parti till parti
Sera-Mag SpeedBeads Svara dubbelt så snabbt
Kärnan i partikeln är gjord av en fri radikal emulsionspolymerisation av styren och syramonomer. Två lager av magnetit är belagda på denna kärna, vilket resulterar i snabbare magnetiska svarstider. Ytan blockeras sedan med en icke-tensid, icke-proteinbaserad metod, för att förhindra ospecifik bindning av proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10mg/ml
Innehåll och lagring 4 °C
Kvantitet 5 ml
Diameter (metrisk) 1μ m