Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Aminblockerade partiklar
Produktkod. 11844962 Handla allt Cytiva Produkter
Förpackning:
1 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11844962
Brand: Cytiva 19152104010350
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sera-Mag SpeedBeads Amin-blockerade partiklar minskar oönskad proteinadsorption.
  • Kombinera en snabb magnetisk svarstid och hög bindningskapacitet med en stor yta, hög känslighet, stabilitet, fysisk integritet och snabb reaktionskinetik
  • Typiska tillämpningar inkluderar molekylärbiologi, nukleinsyraisolering, forskning och kliniska diagnostiska immunanalyser
  • Kärnan i partikeln är gjord genom en fri radikal emulsionspolymerisation av styren och syramonomer
  • Två lager av magnetit är belagda på denna kärna, vilket resulterar i snabbare magnetiska svarstider
  • Ytan är blockerad med en icke-tensid, icke-proteinbaserad metod, för att förhindra ospecifik bindning av proteiner
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Bindande egendom Amin
    Koncentration 10 mg/mL
    Material Magnetit
    Förpackning 100 ml
    Diameter (metrisk) 1μ m