Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Karboxylmagnetiska pärlor, hydrofila
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dubbelskal magnetitpärlor
- . Hög bindningskapacitet
- 1,0 μm diameter
- Hög karboxylsyrahalt för bindning för bindning av DNA och proteiner
- Hydrofil pärla baserad på tvärbindningskrav för inkapslingsskiktet
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 % fasta ämnen (50 mg/ml) |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | DNA-provprep, Proteinrening |
| Kvantitet | 100 ml |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |