Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Karboxylmagnetiska pärlor, hydrofoba
Produktkod. 11819912 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11819912 15 ml Varje
11829912 100 ml Varje
11839912 1 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11819912 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 65152105050250
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att koppla oligo eller proteiner direkt till pärlorna. Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet. Karboxylgrupperna på dessa pärlor kan aktiveras med standard EDC/EDAC-kemi för att reagera med fria aminogrupper och bilda amidbindningar.
  • Dubbelskal magnetitpärlor
  • . Hög bindningskapacitet
  • 1,0 μm diameter
  • Hög karboxylsyrahalt för bindning för bindning av DNA och proteiner
  • Hydrofob pärla baserad på tvärbindningskrav för inkapslingsskiktet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 % fasta ämnen (50 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) DNA-provprep, Proteinrening
Kvantitet 15 ml
Diameter (metrisk) 1μ m