Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Karboxylmagnetiska pärlor, hydrofoba
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Double shell magnetite beads
- . High binding capacity
- 1.0μm diameter
- High carboxyl acid content for binding for binding DNA and proteins
- Hydrophobic bead based on crosslinking requirements for the encapsulation layer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5% solids (50mg/mL) |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| För användning med (applikation) | DNA Sample Prep, Protein Purification |
| Kvantitet | 1 l |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |