Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Karboxylmagnetiska pärlor, hydrofoba
Produktkod. p-6838069 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11819912
Brand: Cytiva 65152105050250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för att koppla oligo eller proteiner direkt till pärlorna. Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet. Karboxylgrupperna på dessa pärlor kan aktiveras med standard EDC/EDAC-kemi för att reagera med fria aminogrupper och bilda amidbindningar.
  • Dubbelskal magnetitpärlor
  • . Hög bindningskapacitet
  • 1,0 μm diameter
  • Hög karboxylsyrahalt för bindning för bindning av DNA och proteiner
  • Hydrofob pärla baserad på tvärbindningskrav för inkapslingsskiktet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 % fasta ämnen (50 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) DNA-provprep, Proteinrening
Kvantitet 15 ml
Diameter (metrisk) 1μ m