Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G magnetiska pärlor
Produktkod. 15732442 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
5ml
Produktkod. 15732442
Brand: Cytiva 17152104010150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillhandahåll en snabb, bekväm metod för manuell och automatiserad magnetisk isolering av IgA- och IgG-proteiner med användning av affinitetsbindning. Pärlorna kan användas med det bredaste utbudet av antikroppsarter och underklasser (även när underklassidentiteten inte har fastställts).
  • Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet
  • Snabb och enkel IgA-rening och IgG-rening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 % fast material (10 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Affinitetsrening
Kvantitet 5 ml
Diameter (metrisk) 1μ m