Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G magnetiska pärlor
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
1ml
5ml
Beskrivning
- Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet
- Snabb och enkel IgA-rening och IgG-rening
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 % fast material (10 mg/ml) |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Affinitetsrening |
| Kvantitet | 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |