Läs mer
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Streptavidin magnetiska pärlor
Produktkod. 11869912 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11869912
Brand: Cytiva 66152104011150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SpeedBeads Streptavidin uppvisar en hög affinitet när den binder till biotinylerade ligander såsom proteiner, nukleinsyror och peptider. De reagerar mycket snabbare på ett magnetfält för att förkorta analystider och förbättra precisionen och även röra sig snabbare genom viskösa lösningar.
  • Finns med ett biotinbindningsintervall på 3500-4500 pmol/mg
  • Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet
  • Kombinera snabb reaktionskinetik och låg, ospecifik bindning för ökad genomströmning och precision i sådana immunanalys- och molekylärbiologitillämpningar som provberedning och analysutveckling för genomik och proteomik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 % fast material (10 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Immunanalyser, cDNA-bibliotekskonstruktion, Insamling av biotinylerade mål
Kvantitet 1 ml
Diameter (metrisk) 1μ m