Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetisk pärla, medelhög biotinbindningskapacitet
Produktkod. 11885012 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11885012 100 ml Varje
10558045 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11885012 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 30152104010350
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Deras blomkålsliknande struktur ger Sera-Mag pärlor hög bindningskapacitet. Sera-Mag Streptavidinkulor innehåller kovalent bundet streptavidin och är tillgängliga med låg, medium eller hög nominell biotinbindningskapacitet. Välj den biotinbindande kapacitet som behövs för att optimera din applikation.
Biotinbindningskapacitet på 3500 till 4500pmol/mg pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 % fast material (10 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Immunanalyser, cDNA-bibliotekskonstruktion, Insamling av biotinylerade mål
Kvantitet 100 ml
Diameter (metrisk) 1μ m