Läs mer
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetiska pärlor, hög biotinbindningskapacitet
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Biotinbindningskapacitet på 4500 till 5500 pmol/mg pärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 % fast material (10 mg/ml) |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Immunanalyser, cDNA-bibliotekskonstruktion, Insamling av biotinylerade mål |
| Kvantitet | 100 ml |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |