Läs mer
Cytiva Sera-Xtracta Cellfritt DNA-kit
Produktkod. 16416159 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Antal reaktioner:
96 Reningar
Produktkod. Antal reaktioner
16416159 96 Reningar
1 options
Produktkod. 16416159 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29437807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sera-Xtracta Cellfritt DNA-kit för effektiv extraktion och rening av cellfritt DNA (cfDNA) från plasma.
Designad för att selektera för små fragment cfDNA samtidigt som genomisk DNA-kontamination minimeras, Sera-Xtracta Cell-Free DNA Kit erbjuder effektiv extraktion och rening av cfDNA från plasma. Högt utbyte och känslighet gör kitet väl lämpat för tillämpningar som cancerdiagnos och övervakning där provet är värdefullt.
  • Effektiv återvinning av cfDNA med små fragment i storleksintervallet 50-300 bp: fånga mer cfDNA för att öka känslighetsnivåerna.
  • Minimal samrening av genomiskt DNA med högre molekylvikt på grund av aktivt urval av mindre fragment vilket förbättrar känsligheten i nedströmsapplikationer.
  • Skalbarhet: ett kit för att täcka 0,5 mL till 4 mL inmatad plasma.
  • Effektiv utvinning: proceduren kan slutföras på mindre än 120 minuter.
  • Användarvänlighet: kompatibel med molekylärbiologiska tekniker, inklusive nästa generations sekvensering (NGS ), qPCR, ddPCR , BEAMing och andra amplifierings- och genotypningsapplikationer.
Metoden använder kaotropa medel och detergenter för att störa proteinkomponenter till vilka cfDNA initialt kan binda och för att främja den selektiva bindningen av detta cfDNA till de magnetiska kiselpärlorna.
Proteinas K används för att smälta protein från prover; denaturerade föroreningar avlägsnas lätt genom efterföljande tvättning av kiseldioxidpärlorna med specialformulerade tvättbuffertar. Proteinas K-behandling krävs också för att frigöra cfDNA från plasma som härrör från blod som samlats in i rör med cfDNA-stabilisering, såsom cellfritt DNA BCT™ (Streck™ ) för reversering av stabiliseringen/frisättningen av cfDNA.
Det renade cfDNA:t elueras i en buffert med låg jonstyrka, i en koncentration som är lämplig för de flesta nedströms molekylärbiologiska tillämpningar, såsom nästa generations sekvensering (NGS ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Proteinas K 2 x 60 mg (torkat); SDS 20% 12 ml; Magnetisk silikapärlsuspension 1,6 ml; Bindningsbuffert 2 x 150 ml; Tvättbuffert 1-AQ 85 ml; Tvättbuffert 2-AQ 35 ml; cfDNA Elueringsbuffert: 10 ml. Alla kitkomponenter ska förvaras i rumstemperatur (15 till 30 °C). För Proteinas K, efter rekonstituering, förvara vid 2 till 8 °C
Formatera Kit
Isoleringsteknik Magnetic Bead
Elueringsvolym 30μ L
Antal reaktioner 96 Reningar
Produkttyp DNA Purification Kit
Renhet Minimal genomisk DNA-kontamination med högre molekylvikt på grund av aktivt urval av mindre fragment
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • part of Sera-Xtracta Cell-Free DNA kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, sodium dodecyl sulphate, salts of thiocyanic acid
  • UNKNOWN ACUTE-22.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.