Läs mer
Cytiva Sera-Xtracta™ HMW DNA Kit
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Sera-Xtracta™ HMW DNA Kit erbjuder magnetisk pärlbaserad extraktion och rening av genomiskt DNA från helblod (behandlat med etylendiamintetraättiksyra (EDTA), citrat eller heparin), buffy coat, saliv, odlade däggdjursceller och fasta vävnadsprover. Extraktionsprotokollen är utformade för att effektivt ta bort föroreningar och PCR-hämmare samtidigt som de minimerar skjuvning, vilket resulterar i högkvalitativt högmolekylärt genomiskt DNA med minimal RNA-överföring.
- Lämplig för långläst sekvensering: Isolerar högmolekylärt DNA> 200 kb.
- Effektiv uppskalning och flexibilitet: Ger robust kemi för provinmatningsvolymer från 200μ L– 2 ml.
- Effektivt avlägsnande av inhibitorer för att ge högrent genomiskt DNA: Typiskt renhetsförhållande (A260/A280 och A260/A230) av> 1.7.
- Automationsvänliga reagenser och lättanvända protokoll
- Förenklat protokoll minimerar samrening av RNA.
- Kompatibel med molekylärbiologiska tekniker, inklusive nästa generations sekvensering (NGS ), kloning, restriktionsenzymdigestion, PCR-amplifiering och genotypningstillämpningar.
Satsen använder kaotropa medel för att extrahera DNA från prover, denaturera proteinkomponenter och främja den selektiva bindningen av DNA till de kiseldioxidbelagda magnetiska pärlorna. Proteinas K är det proteas som väljs för att smälta protein från prover, eftersom det är aktivt även när enzymhämmare som EDTA och tvättmedel finns i proverna. Denaturerade föroreningar avlägsnas lätt genom efterföljande tvättning av kiseldioxidpärlorna med en etanolbuffertuppsättning. Det renade genomiska DNA:t elueras i en buffert med låg jonstyrka vid en koncentration som är lämplig för de flesta nedströms molekylärbiologiska tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Proteinas K 60 mg (torkat); Lysbuffert 22 ml; Kiseldioxidbelagda magnetiska pärlor 1,5 ml; Bindningsbuffert 26 ml; Tvätta 1 buffert AQ 120 ml; Tvättbuffert 2 AQ 30 ml; gDNA-elueringsbuffert 14 ml. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Cirka 12μ g bindningskapacitet baserat på specificerad 15μ L alikvot av medföljande magnetisk pärlsuspension= 1,5 mg pärlor vid 100 mg/ml |
| Elueringsvolym | 100μ L |
| Inkluderar | Proteinas K 3mL, lysbuffert 22mL, kiseldioxidbelagda magnetiska pärlor: 1,6 mL, bindningsbuffert 26 mL, tvättbuffert 1 AQ 120 mL, tvättbuffert 2 AQ 30 mL, gDNA-elueringsbuffert 14 mL |
| Antal reaktioner | 96 Reningar |
| Renhet | Renhetsförhållande (A260/A280)> 1.7 |
Säkerhet och hantering
- Sera-Xtracta Genomic DNA Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium chloride, trometamol, proteases
- UNKNOWN ACUTE-70 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 70% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.