Läs mer
Cytiva Sera-Xtracta Virus/patogen kit
Produktkod. 16658322 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
96 Reningar
Produktkod. Kvantitet
16658322 96 Reningar
1 options
Produktkod. 16658322 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29506009
 Begränsad artikel
I lager
För effektiv, total nukleinsyra (DNA/RNA) isolering från bakterier och virus inklusive COVID-19
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit för isolering av total nukleinsyra (DNA/RNA) med hög genomströmning från bakterier och virus inklusive Adenovirus (Typ 14), Influensa A (H3N2) och COVID-19.
  • Erbjuder fördelarna med fastfasextraktion (med hjälp av magnetiska pärlor) och reproducerbara utbyten.
  • Förenklat protokoll kan anpassas för både manuell och automatiserad bearbetning med hög genomströmning.
  • Skalbar upp till 400μ L av provet.
  • Snabb extraktion kan slutföras på mindre än 30 minuter.
  • För användning med respiratoriska biologiska matriser, blod och universella transportmedia för att stödja den känsliga nedströmsdetekteringen av virus och andra patogener som finns i låga koncentrationer.
  • Kompatibel med molekylärbiologiska tekniker, inklusive kvantitativ polymeraskedjereaktion (qPCR, RT-qPCR), digital droppe PCR (ddPCR ), och nästa generations sekvensering (NGS ).
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit tillhandahåller en enkel och snabb metod för att optimera arbetsflödet för känsliga detektionssystem för virus och andra patogener som finns i låga koncentrationer.
  • Optimera isoleringsarbetsflöden för att minska flaskhalsar
  • För att ta itu med denna flaskhals säkerställer vår robusta extraktionskemi att den totala nukleinsyran är selektivt bunden till de superparamagnetiska pärlorna, medan föroreningar effektivt avlägsnas under de snabba tvättstegen.
  • Den resulterande totala nukleinsyran av hög kvalitet elueras sedan från pärlan med användning av en lämplig valfri elueringsbuffert.
  • Den snabba Sera-Xtracta arbetsflöde ger ren, högkvalitativ nukleinsyra som lämpar sig för känslig molekylär testning.
Infektionssjukdomar drabbar miljontals människor varje år. Särskilt virulenta och multi-läkemedelsresistenta medel är alltmer ansvariga för infektioner med ständigt växande komplexitet. Utformningen, tillverkningen och valideringen av analyser för dessa patogena agens kräver framgångsrik rening av nukleinsyra av hög kvalitet. Detta är viktigt för alla arbetsflöden för molekylär forskning och testning. Nukleinsyrareningsprocessen kan vara en flaskhals eftersom tillräckligt med nukleinsyra från biologiska prover krävs för att uppfylla en känslighetströskel för analyser som är utformade för att hjälpa till att identifiera, kartlägga eller fatta välgrundade beslut om latenta och aktiva infektioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Alla reagenser kan förvaras vid rumstemperatur (15 °C–25 °C). För Proteinas K, efter rekonstituering, förvara vid 2 °C–8 °C
Inkluderar Bindnings-/lysreagens 60 ml; Tvättbuffert 100 ml; SeraSil-Mag 400 pärlor 1,1 ml; SeraSil-Mag 700 pärlor 1,1 ml; Proteinas K 30 mg (lyofiliserat)
Kvantitet 96 Reningar
Provstorlek Upp till 400μ L av provet
Testtid Kan genomföras på mindre än 30 minuter
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit (96 extractions)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid, hydrochloric acid, proteases
  • UNKNOWN ACUTE-20 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.