Läs mer
Cytiva Sera-Xtracta Virus/patogen kit
Produktkod. 16690284 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 extraktioner
Produktkod. Kvantitet
16690284 1000 extraktioner
1 options
Produktkod. 16690284 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29514201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit för isolering av total nukleinsyra (DNA/RNA) med hög genomströmning från bakterier och virus inklusive Adenovirus (Typ 14), Influensa A (H3N2) och COVID-19.
  • Skalbarhet: Upp till 400μ L av provet
  • Återställningsspecifikationer: Reproducerbar detektion av låg viral titer från 10 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Alla reagenser kan förvaras vid rumstemperatur (15 till 25 °C). För Proteinas K, efter rekonstituering, förvara vid 2 till 8 °C
För användning med (applikation) Nukleinsyraextraktion
Inkluderar 630 mL bindnings-/lysreagens; 1000 ml tvättbuffert; 10,4 ml SeraSil-Mag, 400 pärlor; 10,4 ml SeraSil-Mag, 700 pärlor; 2 x 110 mg Proteinas K (lyofiliserat)
Kvantitet 1000 extraktioner
Testtid Kan genomföras på mindre än 30 minuter
Form Flytande, magnetisk pärlabaserad
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SeraXtracta Virus/Pathogen Kit (1000 extractions)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, salts ofthiocyanic acid, hydrogen chloride