Läs mer
Serabelisib, MedChemExpress
Produktkod. 16481297
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481297 50 mg -
16473286 25 mg -
16447787 5 mg 5mg
16415068 10 mg -
16405806 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16481297 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12285
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Serabelisib (MLN1117) is a selective p110α inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Serabelisib (MLN1117) is a selective p110α inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serabelisib
CAS 1268454-23-4
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17N5O3
Kvantitet 50 mg
Synonym MLN1117 INK1117 TAK-117
Löslighetsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (17.61 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CN=C2C=CC(C3=CC=C(OC(N)=N4)C4=C3)=CN21)N5CCOCC5
Molekylvikt (g/mol) 363.37
Formel vikt 363.37
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease