Läs mer
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 ml
60 ml
Storlek:
400 nm diameter partikel
400 nm diameter partiklar
700 nm diameter partikel
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 mg/ml i vatten (0,05 % natriumazid) |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Beskrivning | Förvaringslösning: Vatten + 0,05 % natriumazid |
| Diameter (metrisk) | 400 nm |
| För användning med (applikation) | Kaotrop saltkemi och virvelblandning, rullblandning och sonikering |
| Produkttyp | Silikabelagd, kärna-skal struktur |
| Kvantitet | 5 ml |
| Storlek | 400 nm diameter partiklar |