Läs mer
Seratrodast, MedChemExpress
Produktkod. 16484477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484477 50 mg -
16428608 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16484477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0774
MedChemExpress Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.
Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Seratrodast
Fysisk form Solid
CAS 112665-43-7
Färg Orange
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AA 2414
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.14 mM)
LEDER CC(C1=O)=C(C(C(C)=C1C)=O)C(C2=CC=CC=C2)CCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 354.44
Formel vikt 354.44
Procent renhet 99.68%