Läs mer
Serdemetan, MedChemExpress
Produktkod. 16464928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464928 10 mg
16455706 100 mg
16431177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16464928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.
Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Serdemetan
CAS 881202-45-5
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20N4
Kvantitet 10 mg
Synonym JNJ-26854165
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (152.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(NCCC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC=C(C=C1)NC4=CC=NC=C4
Molekylvikt (g/mol) 328.41
Formel vikt 328.41
Procent renhet 99.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.