Beskrivning
- Färdig att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Seriekabel 9-vägs MF |
| För användning med (utrustning) | Biochrom Novaspec Plus/III, Libra S4/6, WPA S800/1200 synliga spektrfotometrar |
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Kabel |
| Spänning | 0/5 V |