Description
- Används för att ansluta Enviro-Genie till en dator via en seriell port för datainsamling eller programmering
- Standard 9-stift, hona-till-hona rak seriell kabel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Seriell kabel |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.45 kg |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Dataöverföring och programmering via seriell port |
| För användning med (utrustning) | Enviro-Genie |
| Förpackningsmängd | 1 st. |