Läs mer
Kautex™ HDPE, Serie 350 Carboy
Produktkod. 10782502
:
60L; HDPE
Produktkod. 10782502
Brand: Kautex™ 2000084136
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med: Förvaring, transport, överföring; Färg: Naturlig
  • Natural color
  • Blue printed graduation markings
  • Screwed-on closure
  • Comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
  • Stopcock connections are available as accessories
  • Applications include storage, transfer and transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 15,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 60 L
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 346 mm
För användning med (applikation) Lagring, transport, överföring
Examen Blått tryckt
Höjd (metrisk) 823 mm
Inkluderar Skruvförslutning
Material HDPE
nr per ärende 2/Cs.
Produkttyp Carboy
Form Rund