Läs mer
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Produktkod. 10781042
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10781042 25 L Varje
1 options
Produktkod. 10781042 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000086794
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE Series 353 Industrial Jerry Can kan användas för nästan alla ändamål. Tillämpningar inkluderar lagring, förpackning och transport.
  • Tillverkad av HDPE
  • För förslutningsstorlekar DIN 55/51
  • FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
  • Kan användas för nästan alla ändamål
  • Tillämpningar inkluderar lagring, förpackning och transport
  • Finns i blå eller naturlig färg
  • Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
Obs: Keps säljs separat; se Kautex Skruvförslutningar (10689931).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certifikat och efterlevnad UN 3H1/X1.9/250
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Blått
Diameter (engelska) Innerhals 1,9 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 48.5 mm
Mått (L x B) 290 x 246 mm
För användning med (applikation) Förvaring, förpackning, transport
Höjd (engelska) 17,7 tum
Höjd (metrisk) 450 mm
Inkluderar Jerry Can Only
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm
Material HDPE
Antal per förpackning 6 Pk.
Produkttyp Jerry Can
Form Rektangulär
Vikt (metrisk) 1.100 kg
Bredd (engelska) 9,7 tum.
Bredd (metrisk) 246 mm