Läs mer
Thermo Scientific™ Serie 8000 Direct-Heat CO 2-inkubator, 184 l
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivelse
Spara tid och pengar genom att hålla kulturer säkra med Thermo Scientific™ Serie 8000 Direct-Heat CO 2-inkubatorer, med ett beprövat steriliseringssystem som förstör alla mikrobiella livsformer inuti kammaren. Med exakt temperaturkontroll och stabilitet för alla odlingsparametrar, erbjuder Serien 8000-inkubatorer pålitlig flexibilitet för växande celler. Den automatiska högtemperaturdekontamineringscykeln är idealisk för sterilisering över natten och säkerställer konsekvent sterilisering gång efter gång.
- Avancerat luftflöde och uppvärmning ger jämn temperatur och stabilitet
- Mikroprocessorstyrt övervakningssystem
- HEPA-luftfiltreringssystem i kammaren ger kontinuerligt skydd mot oönskade föroreningar
- Snabb HEPA-filtrering som ger klass 100 luftkvalitet på mindre än fem minuter
- Inbyggd °140 C högtemperatursteriliseringskapacitet
- Val av TC eller IR CO 2-sensor
- Täckta hörn för enkel rengöring
- Hyllor, stöd och HEPA-filter tas enkelt bort utan verktyg
- Väger lite och lätt att flytta med tillbehörande rullbas
Beställningsvarningar:
Ej tillgängligt i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelska) | 6,5 cu. ft. |
| Beskrivning | Enkel 184L inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 184 L |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Syrekontroll | Ingen |
| Relativ luftfuktighet | <90 % vid 37 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5° till 50 °C |
| Typ | CO2-inkubator |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.