Läs mer
Thermo Scientific™ Serie 8000 Direct-Heat CO 2-inkubator, 184 l
Produktkod. p-9576002 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav CO2-sensorteknik Förpackningsstorlek
11862711 230 V, 50/60 Hz TC-sensor Varje
11872711 230 V, 50/60 Hz IR-sensor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11862711 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3541
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Spara tid och pengar genom att hålla kulturer säkra med Thermo Scientific™ Serie 8000 Direct-Heat CO 2-inkubatorer, med ett beprövat steriliseringssystem som förstör alla mikrobiella livsformer inuti kammaren.
Spara tid och pengar genom att hålla kulturer säkra med Thermo Scientific™ Serie 8000 Direct-Heat CO 2-inkubatorer, med ett beprövat steriliseringssystem som förstör alla mikrobiella livsformer inuti kammaren. Med exakt temperaturkontroll och stabilitet för alla odlingsparametrar, erbjuder Serien 8000-inkubatorer pålitlig flexibilitet för växande celler. Den automatiska högtemperaturdekontamineringscykeln är idealisk för sterilisering över natten och säkerställer konsekvent sterilisering gång efter gång.
Riktat luftflöde och direkt kammaruppvärmning bibehåller optimal enhetlighet för en idealisk odlingsmiljö. Under steriliseringscykeln ser systemet till att hela kammaren steriliseras och all kontaminering elimineras.
  • Avancerat luftflöde och uppvärmning ger jämn temperatur och stabilitet
  • Mikroprocessorstyrt övervakningssystem
  • HEPA-luftfiltreringssystem i kammaren ger kontinuerligt skydd mot oönskade föroreningar
  • Snabb HEPA-filtrering som ger klass 100 luftkvalitet på mindre än fem minuter
  • Inbyggd °140 C högtemperatursteriliseringskapacitet
  • Val av TC eller IR CO 2-sensor
  • Täckta hörn för enkel rengöring
  • Hyllor, stöd och HEPA-filter tas enkelt bort utan verktyg
  • Väger lite och lätt att flytta med tillbehörande rullbas
Beställningsvarningar:
Ej tillgängligt i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,5 cu. ft.
Beskrivning Enkel 184L inkubator
Kapacitet (metrisk) 184 L
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
Syrekontroll Ingen
Relativ luftfuktighet <90 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Mått (D x B x H) Inredning 20 x 21,3 x 26,8 tum. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Mått (L x B x H) 25 x 26,3 x 39,5 tum. (63,5 x 66,8 x 100,3 cm)
Vikt (engelska) 260 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V