Läs mer
Thermo Scientific™ Serie 8000 vattenmantlad CO 2 inkubator, 184L
Handla allt Thermo Scientific Produkter
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Modell:
Enkel inkubator
Enkel tri-gasinkubator
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Skydda cellkulturer och förhindra kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vattenmantel. De erbjuder pålitlig flexibilitet för växande celler, exakt temperaturkontroll och stabilitet för alla odlingsparametrar håller odlingarna säkra, vilket sparar tid och pengar. Vattenmantlad teknik håller temperaturen under långa perioder.
Drift
- Snabb HEPA-filtrering som ger klass 100 luftkvalitet på mindre än fem minuter
- Intuitivt meddelandecenter användargränssnitt för snabb och enkel åtkomst till alla funktioner
- Ställ in temperatur, övertemperatur, CO 2 -nivåer
- Kalibrera temperatur, CO 2 , (valfritt) RH
- Konfigurera ljud på/av, åtkomstkod, påminnelse om HEPA-filterbyte, fjärrlarmkontakter, spårning av låg temperatur och hög och låg CO 2 larm
- CO 2 och (valfritt) O 2 och RH visas
- Värmare på indikator
- Fjärralarmkontakter
- Klass 100 tidspåminnelse visas efter att dörren stängts i fem minuter
- Justerbar inbyggd timer meddelar dig när du ska byta filtret
- Val av TC eller IR CO 2-sensor
Konstruktion
- Trippelväggkonstruktion
- Den uppvärmda innerdörren i glas med två glas minskar värmeförlust och kondens
- Täckta hörn för enkel rengöring
- Hyllor, stöd och HEPA-filter tas enkelt bort utan verktyg
Beställningsinformation:
Ej tillgängligt i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,5 cu. ft. |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CUL, CE |
| Datautgångar | Valfritt 4-20mA |
| Beskrivning | Enkel tri-gas 184L inkubator, 1-20 % |
| Kapacitet (metrisk) | 184 L |
| Kammarmaterial | Polerat rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Belysning | LED |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa mer |