Läs mer
Thermo Scientific™ Serie 8000 vattenmantlad CO 2 inkubator, 184L
Produktkod. 11852711 Handla allt Thermo Scientific Produkter
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Modell:
Enkel inkubator
Enkel tri-gasinkubator
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11852711
Brand: Thermo Scientific™ 3427
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Skydda cellkulturer och förhindra kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vattenmantel.
Skydda cellkulturer och förhindra kontaminering med hjälp av Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vattenmantel. De erbjuder pålitlig flexibilitet för växande celler, exakt temperaturkontroll och stabilitet för alla odlingsparametrar håller odlingarna säkra, vilket sparar tid och pengar. Vattenmantlad teknik håller temperaturen under långa perioder.
Drift
  • Snabb HEPA-filtrering som ger klass 100 luftkvalitet på mindre än fem minuter
  • Intuitivt meddelandecenter användargränssnitt för snabb och enkel åtkomst till alla funktioner
  • Ställ in temperatur, övertemperatur, CO 2 -nivåer
  • Kalibrera temperatur, CO 2 , (valfritt) RH
  • Konfigurera ljud på/av, åtkomstkod, påminnelse om HEPA-filterbyte, fjärrlarmkontakter, spårning av låg temperatur och hög och låg CO 2 larm
  • CO 2 och (valfritt) O 2 och RH visas
  • Värmare på indikator
  • Fjärralarmkontakter
  • Klass 100 tidspåminnelse visas efter att dörren stängts i fem minuter
  • Justerbar inbyggd timer meddelar dig när du ska byta filtret
  • Val av TC eller IR CO 2-sensor
Konstruktion
  • Trippelväggkonstruktion
  • Den uppvärmda innerdörren i glas med två glas minskar värmeförlust och kondens
  • Täckta hörn för enkel rengöring
  • Hyllor, stöd och HEPA-filter tas enkelt bort utan verktyg
Beställningsinformation:
Ej tillgängligt i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,5 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad UL, CUL, CE
Datautgångar Valfritt 4-20mA
Beskrivning Enkel tri-gas 184L inkubator, 1-20 %
Kapacitet (metrisk) 184 L
Kammarmaterial Polerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
O2-koncentrationsområde 1 till 20 %
Syrekontroll 1 till 20 %
Relativ luftfuktighet <90 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Vattenpanna
Modell Enkel tri-gasinkubator
Mått (D x B x H) Inredning 20 x 21,3 x 26,8 tum. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Mått (L x B x H) 25 x 26 x 39,5 tum. (63,5 x 100,3 x 66 cm)
Vikt (engelska) 265 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V