Läs mer
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standardinkubator, med naturlig konvektion
Produktkod. 15820312 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
57 l
112 l
253 l
737 l
Mått (L x B x H):
565 x 640 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1040 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15820312 737 l 1165 x 870 x 1590 mm Varje
15692116 57 l 565 x 640 x 625 mm Varje
15602126 112 l 835 x 740 x 735 mm Varje
15612126 253 l 1040 x 840 x 965 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15820312 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100331
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
BD Avantgarde.Line-serien är speciellt designad för skonsam inkubation av organismer, samt konditionering av värmekänsliga medier. Den nya designen av enheterna och den homogena temperaturfördelningen säkerställer de allra bästa resultaten.
Serien BD-inkubatorer fungerar med naturlig konvektion och är tack vare sin toppmoderna tekniska utrustning ett pålitligt val för inkubation av mikrobiologiska kulturer.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +100°C
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™-teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Kontroller med LCD-display
  • Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 3.1 integrerad oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 26 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 99.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Beskrivning BD720-230 V, Standard, Serie BD Avantgarde.Line - Standard-inkubatorer med naturlig konvektion, 737 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 737 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Naturligt, APT. Linje Technolgoy
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp 2-stift, CEE7/7. (Om Storbritannien eller Irland, inkluderar 3-stifts UK-kontakt.)
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +10° till 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LCD
Dörr stil Glasdörr
Inkluderar Gravitationskonvektion
Modell BD720-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 960 x 600 x 1280 mm
Mått (L x B x H) 1165 x 870 x 1590 mm
Vikt (metrisk) 170 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.65 kW
Amperage 7,2 A
Frekvens 50/60 Hz