Läs mer
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standardinkubator, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227213 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
57 L
112 L
253 L
737 L
Mått (L x B x H):
565 x 640 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1040 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15692116
Brand: BINDER™ 90100323
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
BD Avantgarde.Line-serien är speciellt designad för skonsam inkubation av organismer, samt konditionering av värmekänsliga medier. Den nya designen av enheterna och den homogena temperaturfördelningen säkerställer de allra bästa resultaten.
Serien BD-inkubatorer fungerar med naturlig konvektion och är tack vare sin toppmoderna tekniska utrustning ett pålitligt val för inkubation av mikrobiologiska kulturer.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +100°C
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™-teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Kontroller med LCD-display
  • Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 3.1 integrerad oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning BD056-230 V, Standard, Serie BD Avantgarde.Line - Standard-inkubatorer med naturlig konvektion, 57 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 57 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Konvektionsteknik APT.Line-teknik
Typ av konvektion Naturlig
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp 2-stift, CEE7/7. (Om Storbritannien eller Irland, inkluderar 3-stifts UK-kontakt.)
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LCD
Dörr stil Glasdörr
Modell BD056-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 360 x 380 x 420 mm
Mått (L x B x H) 565 x 640 x 625 mm
Vikt (metrisk) 40 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.3 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz