Läs mer
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standardinkubator, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15652086 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Mått (L x B x H):
440 x 620 x 495 mm
1275 x 860 x 1040 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
15652086 20 l 440 x 620 x 495 mm Varje
15682076 400 l 1275 x 860 x 1040 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15652086 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24140.00 SEK
    22088.93 SEK / Paket med 1
    Save 2051.07 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Inkubatorn i BD-serien med naturlig konvektion är specialisten på långsiktig och stabil kontinuerlig drift. Denna inkubator är speciellt designad för skonsam inkubering av organismer, samt konditionering av värmekänsliga medier eller mikrobiologisk uppvärmning.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktioner
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: RS 422
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0.7 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 26.5 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 12 kg
Controllertyp Kontroller med timer
Beskrivning BD023-230 V, Standard, Serie BD Classic.Line - Standard-Inkubatorer med naturlig konvektion, 20 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 20 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Gravitation, APT. Linjeteknik
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LED
Dörr stil Glasdörr
Modell BD023-230 V
Antal dörrar 1
Timer Ja
Mått (D x B x H) Inredning 222 x 277 x 330 mm
Mått (L x B x H) 440 x 620 x 495 mm
Vikt (metrisk) 27 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 0,2 kW, 12,5 A
Spänning 230 V
Wattal 0.2 kW
Amperage 0,9 A
Frekvens 50/60 Hz