Läs mer
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standardinkubator, med naturlig konvektion
Produktkod. 15682076 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Mått (L x B x H):
440 x 620 x 495 mm
1275 x 860 x 1040 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15682076 400 l 1275 x 860 x 1040 mm Varje
15652086 20 l 440 x 620 x 495 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15682076 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100073
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Inkubatorn i BD-serien med naturlig konvektion är specialisten på långsiktig och stabil kontinuerlig drift. Denna inkubator är speciellt designad för skonsam inkubering av organismer, samt konditionering av värmekänsliga medier eller mikrobiologisk uppvärmning.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +100°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktioner
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt temperaturlarm
  • Datorgränssnitt: RS 422
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 14.1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 77.2 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 35 kg
Beskrivning BD400-230 V, Standard, Serie BD Classic.Line - Standardinkubatorer med naturlig konvektion, 400 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 400 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Naturligt, APT. Linje Technolgoy
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LED
Dörr stil Glasdörr
Modell BD400-230 V
Antal dörrar 2
Timer Ja (med kontroller)
Mått (D x B x H) Inredning 1000 x 500 x 800 mm
Mått (L x B x H) 1275 x 860 x 1040 mm
Vikt (metrisk) 135 kg
Elektriska krav 230 V, 1-fas, 50/60 Hz, 0,85 kW, 12,5 A
Spänning 230 V
Wattal 0.85 kW
Amperage 3,7 A
Frekvens 50/60 Hz