Läs mer
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standardinkubator, med naturlig konvektion
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
400 l
Mått (L x B x H):
440 x 620 x 495 mm
1275 x 860 x 1040 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +100°C
- APT.line™ förvärmningskammarteknik
- Naturlig konvektion
- Justerbar frånluftsklaff
- Kontroller med timerfunktioner
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- 2 krombelagda ställ
- Klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt temperaturlarm
- Datorgränssnitt: RS 422
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0.7 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 26.5 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 12 kg |
| Controllertyp | Kontroller med timer |
| Beskrivning | BD023-230 V, Standard, Serie BD Classic.Line - Standard-Inkubatorer med naturlig konvektion, 20 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Typ av konvektion | Gravity, APT.Line Technology |
| Håller | Ingen |
| Visa mer |