Läs mer
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line - Standard-inkubator, med naturlig konvektion
Produktkod. 15923420 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
62 l
118 l
Modell:
BDS056-230 V
BDS115-230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15923420 118 l BDS115-230 V Varje
15961352 62 l BDS056-230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15923420 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90900022
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.Line-inkubator är lämpad för inkubation. Attributen hos Solid.Line är inriktade på den aktuella tillämpning och används därför i forskning och kvalitetssäkring.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +70°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktion
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 1 förkromad ställning, inkl. hyllstöd
  • Maximalt antal ställ för (9090-0016): 3
  • Maximalt antal ställ för (9090-0022): 5
  • Klass 3.1 integrerad oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4,2 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 44.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 20 kg
Beskrivning BDS115-230 V, Standard, Series BD-S Solid.Line - Standard-inkubatorer med naturlig konvektion, 118 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 118 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Naturligt, APT. Linje Technolgoy
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 1
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 70 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LED
Modell BDS115-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 390 x 550 mm
Mått (L x B x H) 764 x 616 x 735 mm
Vikt (metrisk) 47 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.35 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz