Läs mer
BINDER™ Serie BD-S Solid.Line - Standard-inkubator, med naturlig konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7227220 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
62 l
118 l
Modell:
BDS056-230 V
BDS115-230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell unitSize
15961352 62 l BDS056-230 V Varje
15923420 118 l BDS115-230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15961352 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90900016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Solid.Line-inkubator är lämpad för inkubation. Attributen hos Solid.Line är inriktade på den aktuella tillämpning och används därför i forskning och kvalitetssäkring.
  • Temperaturområde: +5°C över omgivningstemperatur till +70°C
  • APT.line™ förvärmningskammarteknik
  • Naturlig konvektion
  • Justerbar frånluftsklaff
  • Kontroller med timerfunktion
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 1 förkromad ställning, inkl. hyllstöd
  • Maximalt antal ställ för (9090-0016): 3
  • Maximalt antal ställ för (9090-0022): 5
  • Klass 3.1 integrerad oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt larm
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,2 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 33.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Beskrivning BDS056-230 V, Standard, Serie BD-S Solid.Line - Standard-inkubatorer med naturlig konvektion, 62 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 62 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Natural, APT.Line Technolgoy
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 1
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 70 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LED
Modell BDS056-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 350 x 440 mm
Mått (L x B x H) 614 x 577 x 625 mm
Vikt (metrisk) 35 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.3 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz