Läs mer
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standardinkubator, med forcerad konvektion
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15662116 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
59 l
257 l
734 l
Mått (L x B x H):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15662116 59 l 675 x 690 x 640 mm Varje
15682116 257 l 1075 x 840 x 965 mm Varje
15810312 734 l 1165 x 870 x 1590 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15662116 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90100313
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Inkubatorn i BF Avantgarde.Line-serien med forcerad konvektion är lämplig för alla skonsamma inkubationsapplikationer, särskilt under full belastning och stora batchgenomströmningar. Denna inkubator är extremt homogen och har snabba återhämtningstider.
BINDER BF-seriens inkubatorer med forcerad konvektion är också idealiska för utmanande inkubationsuppgifter, med säkerhet och precision garanterad även när den är fulladdad och under hög batchgenomströmning.
  • Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™-teknologi
  • Forcerad konvektion
  • Kontroller med LCD-display
  • Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
  • Innerdörr av härdat säkerhetsglas
  • 2 krombelagda ställ
  • Klass 3.1 integrerad oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt larm
  • Ergonomisk handtagsdesign
  • USB-port för inspelning av data
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,1 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 30 kg
Beskrivning BF056-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-inkubatorer med forcerad konvektion, 59 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 59 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
Typ av konvektion Tvingad, APT. Linjeteknik
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp NEMA 5-20P
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +7° to 100 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LCD
Dörr stil Glasdörr
Modell BF056-230 V
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 340 x 440 mm
Mått (L x B x H) 675 x 690 x 640 mm
Vikt (metrisk) 40 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.4 kW
Amperage 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz