Läs mer
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standardinkubator, med forcerad konvektion
Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
59 L
257 L
734 L
Mått (L x B x H):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
BINDER BF-seriens inkubatorer med forcerad konvektion är också idealiska för utmanande inkubationsuppgifter, med säkerhet och precision garanterad även när den är fulladdad och under hög batchgenomströmning.
- Hög temperaturnoggrannhet tack vare APT.line™-teknologi
- Forcerad konvektion
- Kontroller med LCD-display
- Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
- Innerdörr av härdat säkerhetsglas
- 2 krombelagda ställ
- Klass 3.1 integrerad oberoende temperatursäkerhetsenhet (DIN 12880) med visuellt larm
- Ergonomisk handtagsdesign
- USB-port för inspelning av data
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 2,1 cu. ft. |
| Kapacitet (engelska) Hylla | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 30 kg |
| Beskrivning | BF056-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-inkubatorer med forcerad konvektion, 59 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 59 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Typ av konvektion | Forced, APT.Line Technology |
| Håller | Ingen |
| Belysning | Ingen belysning |
| Show More |