Läs mer
BINDER™ Serie CB - CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO 2-sensor
BIOPHARMA
Produktkod. 17383693 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
53 l
170 l
267 l
Modell:
CB056-230 V
CB056-230 VO
CB170-230 V
CB170-230 VO
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 VO
Syrekontroll:
Ingen
Ja
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Syrekontroll
17383693 53 l CB056-230 V Ingen
17393693 53 l CB056-230 VO Ja
17739794 170 l CB170-230V-D Ingen
17303703 170 l CB170-230 V Ingen
17313703 170 l CB170-230 VO Ja
17323703 267 l CB260-230 V Ingen
17333703 267 l CB260-230 VO Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17383693 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 96400005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Den kraftfulla och mångsidiga CB CO2-inkubatorn är lämplig för cellbaserade analyser inom läkemedels- och medicinsk forskning. Den är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller enskilda miljöer med hypoxiska tillstånd tack vare dess omfattande sortiment av alternativ och tillbehör.
  • Optimerat fuktningssystem med dubbla tråg och kondensskydd
  • Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
  • Varmluftssteriliserbar CO 2-sensor med infraröd teknik med en enda stråle
  • Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
  • Fläktlös interör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
  • Intuitiv pekskärmskontroller
  • Intern datainspelning, kan läsas ut i öppet format via USB-gränssnitt
  • Feldiagnossystem med visuellt och akustiskt larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Felsäkert CO 2-system för att skydda cellkulturernas pH
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,9 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning CB056-230 V, Standard, Serie CB - CO 2-inkubatorer med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO 2 -sensor, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 53 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Natural, Fanless Interior
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 2
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +4 °C till 60 °C
Typ CO2-inkubator
Visa TFT touch
Modell CB056-230 V
O2-sensorteknik IR-sensor
Sensortyper IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 330 x 400 mm
Mått (L x B x H) 528 x 645 x 674 mm
Vikt (metrisk) 53 kg
Spänning 230 V
Wattal 0.8 kW
Amperage 3,5 A
Frekvens 50/60 Hz