Läs mer
BINDER™ Serie CB-S Solid.Line - CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering
BIOPHARMA
Produktkod. 17363693 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
170 l
267 l
Mått (D x B x H) Inredning:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Förpackningsstorlek
17363693 170 l 560 x 505 x 600 mm -
17749794 170 l 560 x 505 x 600 mm -
17373693 267 l 620 x 575 x 750 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17363693 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 96400001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Hållbara och prisvärda inkubatorer i CB-S-serien lämpar sig för rutinmässiga cellodlingstillämpningar inom cellproduktion, särskilt akademiska miljöer. Kontaminationssäker tack vare 180 °C varmluftssterilisering och pH-stabil tack vare driftfria infraröda CO2-mätningar i realtid.
  • Temperaturområde: +6°C över omgivningstemperatur till +50°C
  • Luftfuktighetsområde: 90 till 95 % relativ luftfuktighet
  • CO2-kontrollområde: 0 till 20 vol.% CO 2
  • Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
  • Luftfuktningssystem med kondensskydd
  • CO 2 gasblandningsstråle med Venturi-effekt
  • CO 2 -sensor med infraröd teknik
  • LCD för att visa temperatur och CO 2 tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Tättslutande innerdörr av säkerhetsglas
  • Sömlös inre kammare i rostfritt stål
  • Perforerade hyllplan, rostfritt stål
  • Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Enheter kan staplas med staplingsadaptrar; CB-S är lämplig för stapling med CB- och CBF-modeller av samma storlek
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning CBS170-230 V, Standard, Serie CB-S Solid.Line - CO2-inkubatorer med varmluftssterilisering, 170 l, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 170 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Natural, Fanless Interior
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål
Antal platser 1
Antal hyllor 3
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +6° till 50°C
Typ CO2-inkubator
Visa LCD
Modell CBS170-230 V
O2-sensorteknik IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 560 x 505 x 600 mm
Mått (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Vikt (metrisk) 96 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz