Läs mer
BINDER™ Serie CB-S Solid.Line - CO 2-inkubator, med varmluftssterilisering
Produktkod. 17749794 Handla allt BINDER Produkter
Kapacitet (metrisk):
170 L
267 L
Mått (D x B x H) Inredning:
560 x 505 x 600 mm
620 x 575 x 750 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17749794
Brand: BINDER™ 96400029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Hållbara och prisvärda inkubatorer i CB-S-serien lämpar sig för rutinmässiga cellodlingstillämpningar inom cellproduktion, särskilt akademiska miljöer. Kontaminationssäker tack vare 180 °C varmluftssterilisering och pH-stabil tack vare driftfria infraröda CO2-mätningar i realtid.
  • Temperaturområde: +6°C över omgivningstemperatur till +50°C
  • Luftfuktighetsområde: 90 till 95 % relativ luftfuktighet
  • CO2-kontrollområde: 0 till 20 vol.% CO 2
  • Beprövat antikontamineringskoncept med 180°C varmluftssterilisering
  • Luftfuktningssystem med kondensskydd
  • CO 2 gasblandningsstråle med Venturi-effekt
  • CO 2 -sensor med infraröd teknik
  • LCD för att visa temperatur och CO 2 tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Tättslutande innerdörr av säkerhetsglas
  • Sömlös inre kammare i rostfritt stål
  • Perforerade hyllplan, rostfritt stål
  • Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Enheter kan staplas med staplingsadaptrar; CB-S är lämplig för stapling med CB- och CBF-modeller av samma storlek
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6 cu. ft.
Kapacitet (engelska) Hylla 22 lb.
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Beskrivning CBS170-230V-D, med åtkomstport 30 mm vänster, Serie CB-S Solid.Line - CO2-inkubatorer med varmluftssterilisering, 170 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Natural, APT.Line Technolgoy
Håller Ingen
Belysning Ingen belysning
Material Rostfritt stål (18/8)
Antal platser 1
Antal hyllor 3
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp NEMA 5-20P
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +6° till 50°C
Typ CO2-inkubator
Visa LCD
Modell CBS170-230V-D
O2-sensorteknik IR-sensor
Sensortyper IR-sensor
Mått (D x B x H) Inredning 560 x 505 x 600 mm
Mått (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Vikt (metrisk) 96 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 1.3 kW
Amperage 5,7 A
Frekvens 50/60 Hz